Imprimer

n-Dodécane

Marques : Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Dodecane

51338012
METT51338012EA 307 EUR
METT51338012
n-Dodécane
n-Dodécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Poids moléculaire: 170.34 g/mol
Point d'ébullition: 216
Point de fusion: –9.6 °C
Densité: 0.7487 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008969
Numéro CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR