Imprimer
Électrodes sélectives d'ions et demi-cellules
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
51340263 51107672 51107673 51107674 51107675 51107676 51107678 51107680 51107681 51107686 51107687 51107688 51107689 51107690 51107692 51107694 51107695 51107870 51107871 51107873 51107874 51089935
662-2803EA 599 EUR
662-2803 METT51107672 METT51107673 METT51107674 METT51107675 METT51107676 METT51107678 METT51107680 METT51107681 METT51107686 METT51107687 METT51107688 METT51107689 METT51107690 METT51107692 METT51107694 METT51107695 METT51107870 METT51107871 METT51107873 METT51107874 METT51089935
Électrodes sélectives d'ions et demi-cellules
Électrodes Électrodes ISE
Ces demi-cellules sélectives d'ions (à l'exception des électrodes sensibles au sodium) se composent de deux éléments : d'une tige universelle et d'un module de membranes pour ions spécifiques.
  • Disponible en demi-cellules (électrode de référence externe nécessaire) ou en électrodes de référence intégrées
  • Chaque électrode sélective d'ions (ISE) et chaque module de membrane est testé chimiquement par voie humide
  • Chaque ion est délivré avec son propre numéro de série et certificat de qualité
  • Les électrodes sont remplies d'électrolyte et prêtes à l'emploi
En savoir plus