Imprimer

NANOCOLOR® Kit de test de tube photométrique pour la détermination d’étain

Marques : MACHEREY-NAGEL
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

985097
MANA985097EA 134 EUR
MANA985097
NANOCOLOR® Kit de test de tube photométrique pour la détermination d’étain
Kits de tests environnementaux

Kit de test photométrique pour la détermination d’étain dans les échantillons d'eau.


  • Mesure directement dans le tube à essai, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l'exposition aux réactifs chimiques
  • Identification des cuves par code-barres pour un rappel facile des tests dans les spectrophotomètres NANOCOLOR®
  • Réactifs pré-dosés avec précision et qualité constante d'un lot à l'autre
  • Instructions par pictogrammes colorés et manipulation facile des tubes
  • Tubes de 16 mm (OD) pour un pipetage facile


Le kit de test est évalué dans des tube (OD) de 16 mm. Il est préprogrammé sur les photomètres NANOCOLOR® et également compatible avec METTLER TOLEDO Easy VIS et Easy UV. Des données de programmation pour d'autres spectrophotomètres sont disponibles.


Analyse de l’eau de mer: Oui
Substances dangereuses: Oui
Remarque: Filtre spécial (520 nm) requis en cas d’évaluation avec le photomètre PF-12Plus, Domaine de mesure sur le NANOCOLOR VIS II


Informations de livraison: Boîte solide avec 18 cuves rondes.

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR