Imprimer
Papiers indicateurs de pH, papier universel/papier spécial
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
90201 90202 90203 90205 90206 90207 90208 90209 90210 90211 90212 90213 90225 90226 90227 90228 90229 90230 90231 90233 90224 90204 90214 90232 90234
662-0209EA 18.5 EUR
662-0209 662-0230 662-1866 662-0231 MANA90206 662-0206 MANA90208 662-0232 662-0233 MANA90211 MANA90212 MANA90213 MANA90225 MANA90226 MANA90227 MANA90228 MANA90229 MANA90230 MANA90231 MANA90233 662-0193 662-0204 MANA90214 MANA90232 MANA90234
Papiers indicateurs de pH, papier universel/papier spécial
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Disponibles depuis des décennies, les papiers indicateurs de pH se sont établis comme le standard dans de nombreux domaines d‘application. Ces papiers indiquent une couleur différente pour chaque valeur de pH; il suffit de comparer cette couleur avec l’échelle de couleurs qui accompagne le papiers indicateur; selon le papier, le degré de précision est de 0,2 à 1 unité de pH.
  • Stabilité sur le long-terme, et protection contre les influences externes grâce à la bobine en plastique
  • Aucun accessoire nécessaire – toujours prêt à l’emploi
  • Résultats fiables grâce
En savoir plus