Imprimer

Ammonium sulfate ≥99.5%, grade dédié à la protéomique

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite

M105-1KGEA 167 EUR
M105-1KG
Ammonium sulfate ≥99.5%, grade dédié à la protéomique
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Poids moléculaire: 132.14 g/mol
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Indice Merck: 13,00559

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Arsenic <0,0001%
Chlorure <0,0005%
DNase non détecté
Métaux lourds (en Pb) <0,0002%
Insolubles <0,005%
Fer <0,0005%
Magnesium Test Passe
pH (5%, Water) @25 °C 5,0 - 6,0
Phosphate <0,0002%
Protéases non détecté
Pureté (base sèche) >99,5%
Residus aprés combustion <0,005%
RNase non détecté
Selenium ≤0,0005%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR