Imprimer
DNA ladder
Marques : LONZA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
50322 50323 50330 50321
LONZ50322EA 344 EUR
LONZ50322 LONZ50323 LONZ50330 LONZ50321
DNA ladder
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Thse DNA ladders provides rapid and easy size determination of the DNA samples. Each band has an ideal 50 % G-C content for precise sizing and sharp resolution. It is free from contaminating plasmid DNA with minimal background.