Imprimer
Apparatus - Antonacopoulos
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
05434000 05434001 05434002 05434004 05434005
LENZ05434000EA 920 EUR
LENZ05434000 LENZ05434001 LENZ05434002 LENZ05434004 LENZ05434005
Apparatus - Antonacopoulos
Composants de distillation Pièces pour distillation
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes