Imprimer
Condenseurs Davies
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
05215313 05215314 05215413 05215414
LENZ05215313EA 191 EUR
LENZ05215313 LENZ05215314 LENZ05215413 LENZ05215414
Condenseurs Davies
Condenseurs
Verre borosilicaté 3.3 DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Pour la condensation des vapeurs. Avec zone de refroidissement double. Connexion d'eau avec deux olives en plastique filetées GL 14.