Imprimer
1-Chloroisoquinoléine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
L17831.03 L17831.06
L17831.03EA 42.6 EUR
L17831.03 L17831.06
1-Chloroisoquinoléine 95%
1-Chloroisoquinoléine
Purity: 95% CAS No.: 19493-44-8 Molecular Formula: C9H6ClN Formula Weight: 163.61 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 105-108°/4mm Beilstein Reference: 2996 MDL No.: MFCD00024134
Formule: C₉H₆ClN
Poids moléculaire: 163.61 g/mol
Point d'ébullition: 105…108 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 33…35 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024134
Numéro CAS: 19493-44-8