Imprimer

Demecolcine solution 10 µg/ml dans un tampon phosphate salin

Marques : Biowest
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Colcemid

L0040-050 L0040-020 L0040-010
L0040-050EA 34.7 EUR
L0040-050 L0040-020 L0040-010
Demecolcine solution 10 µg/ml dans un tampon phosphate salin
Demecolcine

Colcemid arrests the division of cells in mitosis. It prevents the formation of the spindle apparatus responsible for cell division, thereby permitting an accumulation of metaphases.

Formule: C₂₁H₂₅NO₅
Poids moléculaire: 371.433 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075459
Numéro CAS: 477-30-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR