Imprimer
Laminate Rolls, Full Peel Bop TI
Fournisseur: KING DISPOSABLES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
623420200
KING623420200EA 903 EUR
KING623420200
Laminate Rolls, Full Peel Bop TI
Lingettes de stérilisation
Laminate rolls for sterilisation.
Made of paper, PET and PP.