Imprimer
Potassium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de K) standard for AAS and ICP
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
PLK2-2X PLK2-2Y
634-0200EA 924 EUR
634-0200 JOBIPLK2-2Y
Potassium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de K) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de potassium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST