Imprimer
Aluminium standard solution, 10,000 mg/L Al in 5% hydrochloric acid (de Al) standard for AAS and ICP
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
PLAL1-3X
JOBIPLAL1-3XEA 1750 EUR
JOBIPLAL1-3X
Aluminium standard solution, 10,000 mg/L Al in 5% hydrochloric acid (de Al) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'aluminium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.