Imprimer
Tin standard solution, 1,000 mg/L Sn in nitric acid with hydrofluoric acid (each max. 1%) (de Sn) étalon mono-élément pour ICP-MS
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
CLSN2-2Y
JOBICLSN2-2YEA 978 EUR
JOBICLSN2-2Y
Tin standard solution, 1,000 mg/L Sn in nitric acid with hydrofluoric acid (each max. 1%) (de Sn) étalon mono-élément pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards d'étain
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable