Imprimer
Fer 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Fe) étalon mono-élément pour ICP-MS
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
CLFE2-2Y
JOBICLFE2-2YEA 722 EUR
JOBICLFE2-2Y
Fer 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Fe) étalon mono-élément pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards de fer
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST