Imprimer
Sentinel® Blower Cover
Fournisseur: ILC DOVER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
S-3103-10
ILCDS-3103-10EA 0 EUR
ILCDS-3103-10
Sentinel® Blower Cover
Protection respiratoire Systèmes de respiration
Disposable blower covers protect the Sentinel XE® blower from contamination.
  • Reduces blower contamination
  • Easy to install