Imprimer
L-Méthionine ≥99%, poudre cristalline blanche réactif de culture cellulaire
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): H-Met-OH, (S)-(-)-Méthionine, L(-)-Méthionine
0219470791 0219470725 0219470780 0219470790
ICNA0219470791EA 886 EUR
ICNA0219470791 ICNA0219470725 ICNA0219470780 ICNA0219470790
L-Méthionine ≥99%, poudre cristalline blanche réactif de culture cellulaire
L-Méthionine
Storage: Store at Room Temperature (15-30 °C).
Methionine is one of the common sulfur-containing amino acids. Methionine is a common methyl-group donor to various substrates, such as creatine, epinephrine, ergosterol, and choline.
  • Cell Culture Reagent Grade
  • Presentation: White Crystalline Powder
  • pKa: 2.28, 9.21 (Lit.)
  • Soluble at 2.5 g to 100 mL of water.
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Poids moléculaire: 149.21 g/mol
Point d'ébullition: 278
Point de fusion: 280…282 °C (lit.)                      
Densité: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063097
Numéro CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Indice Merck: 13,06004
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq soln) 5.6-6.1
Loss on Drying ≤0.3%
Optical Rotation (c=2, 6N HCl) +22.4° to 24.7°
Residue on Ignition ≤0.4%