Imprimer
Glycine
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): H-Gly-OH, Acide aminoacétique
0219468101
ICNA0219468101EA 142 EUR
ICNA0219468101
Glycine
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
Poids moléculaire: 75.07 g/mol
Point d'ébullition: 181
Point de fusion: 83
Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Indice Merck: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM