Imprimer
Primaquine diphosphate, powder_dark orange
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): N4-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine bis(phosphate), NSC 149765, Primaquine bisphosphate
0215636605 0215636625 0215636650 0215636610
ICNA0215636605EA 151 EUR
ICNA0215636605 ICNA0215636625 ICNA0215636650 ICNA0215636610
Primaquine diphosphate, powder_dark orange
Primaquine diphosphate
Soluble in water (50 mg/ml).
Soluble in water (50 mg/ml).
Formule: C₁₅H₂₇N₃O₉P₂
Poids moléculaire: 455.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013166
Numéro CAS: 63-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III