Imprimer
BioProcess Containers™ en dosettes suspendues 2D standard, Labtainer™ System
Fournisseur: THERMO BIOPROCESS DIVISION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
SH30709.02 SH30714.03 SH30712.04 SH30657.11 SH30657.13 SH30657.14 SH30657.15 SH30657.16 SH30658.11 SH30658.12 SH30658.13 SH30658.14 SH30658.15 SH30662.11 SH30658.16 SH30662.12 SH30662.14 SH30662.15 SH30662.16 SH30713.05 SH30714.05 SH30712.05 SH30713.01 SH30714.01 SH30714.02 SH30713.03 SH30712.02 SH30712.03 SH30713.04 SH30714.04 SH30709.01 SH30709.05 SH30713.02 SH30709.03
HYCPSH30709.02EA 80.8 EUR
HYCPSH30709.02 HYCPSH30714.03 HYCPSH30712.04 HYCPSH30657.11 HYCPSH30657.13 HYCPSH30657.14 HYCPSH30657.15 HYCPSH30657.16 HYCPSH30658.11 HYCPSH30658.12 HYCPSH30658.13 HYCPSH30658.14 HYCPSH30658.15 HYCPSH30662.11 HYCPSH30658.16 HYCPSH30662.12 HYCPSH30662.14 HYCPSH30662.15 HYCPSH30662.16 HYCPSH30713.05 HYCPSH30714.05 HYCPSH30712.05 HYCPSH30713.01 HYCPSH30714.01 HYCPSH30714.02 HYCPSH30713.03 HYCPSH30712.02 HYCPSH30712.03 HYCPSH30713.04 HYCPSH30714.04 HYCPSH30709.01 HYCPSH30709.05 HYCPSH30713.02 HYCPSH30709.03
BioProcess Containers™ en dosettes suspendues 2D standard, Labtainer™ System
Sachets Sachets pour milieux de culture
Les systèmes BioProcess Container™ (BPC™) sont des sachets à usage unique pour la manipulation des liquides. Fabriqués à partir de plastiques de qualité médicale (conformes aux tests médicaux USP de classe VI) et équipés de ports, tubes, raccords et traitement des extrémités. Les systèmes BPC® constituent un moyen efficace de manipuler les liquides stériles en environnement de recherche ou de production.
  • Type de film: CX5-14 Single Web
  • Méthode de stérilisation: Gamma irradiation