Imprimer
Thermostats de refroidissement à circulation avec réfrigérant naturel, Minichiller et Unichillers, avec contrôleur OLÉ.
Fournisseur: HUBER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
3006.0091.98 3006.0089.98 3006.0090.98 3006.0092.98 3009.0090.98 3010.0050.98 3012.0120.98 3012.0126.98 3012.0142.98 3010.0103.98 3012.0260.98 3052.0012.98 3009.0244.98 3052.0018.98 3051.0020.98 3065.0001.98 3066.0002.98 3066.0003.98 3066.0004.98 3067.0001.98 3009.0200.98 3052.0020.98 3050.0003.98 3052.0024.98 3010.0130.98 3010.0124.98 3051.0018.98 3050.0012.98 3050.0026.98 3051.0003.98 3012.0263.98 3079.0006.98
HUBE3006.0091.98EA 6300 EUR
HUBE3006.0091.98 HUBE3006.0089.98 HUBE3006.0090.98 HUBE3006.0092.98 HUBE3009.0090.98 HUBE3010.0050.98 HUBE3012.0120.98 HUBE3012.0126.98 HUBE3012.0142.98 HUBE3010.0103.98 HUBE3012.0260.98 HUBE3052.0012.98 HUBE3009.0244.98 HUBE3052.0018.98 HUBE3051.0020.98 HUBE3065.0001.98 HUBE3066.0002.98 HUBE3066.0003.98 HUBE3066.0004.98 HUBE3067.0001.98 HUBE3009.0200.98 HUBE3052.0020.98 HUBE3050.0003.98 HUBE3052.0024.98 HUBE3010.0130.98 HUBE3010.0124.98 HUBE3051.0018.98 HUBE3050.0012.98 HUBE3050.0026.98 HUBE3051.0003.98 HUBE3012.0263.98 HUBE3079.0006.98
Thermostats de refroidissement à circulation avec réfrigérant naturel, Minichiller et Unichillers, avec contrôleur OLÉ.
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
De nombreuses applications exigent une source de refroidissement fiable. Les refroidisseurs à circulation de la gamme Unichiller® offrent une solution idéale pour un refroidissement écologique et économique en laboratoire et en milieu industriel. Vous pouvez choisir parmi plus de 50 modèles refroidis par air ou par eau, avec des puissances de refroidissement allant de 0,3 à 50 kW. Une gestion efficace de l'énergie permet de réduire les coûts d'exploitation et l'utilisation d'eau douce. Ces refroidisseurs à circulation sont une solution permettant d'économiser les ressources et d'obtenir unEn savoir plus