Imprimer
Sharpsafe® Ecological 5th Generation Recycled Needle Containers
Fournisseur: Hospidex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
SHA-51202431 SHA-51405610 SHA-51405720 SHA-51455610 SHA-51455720 SHA-51502610 SHA-51702610 SHA-51703610 SHA-51704610 SHA-51707610 SHA-51732610 SHA-51733610 SHA-51902610 SHA-51912613 SHA-51922613 SHA-50502610 SHA-51005610 SHA-51005720 SHA-51105610 SHA-51105720 SHA-51116610 SHA-51152610 SHA-51172610 SHA-51602610 SHA-51602720 SHA-51802431
HUARSHA-51202431EA 415 EUR
HUARSHA-51202431 HUARSHA-51405610 HUARSHA-51405720 HUARSHA-51455610 HUARSHA-51455720 HUARSHA-51502610 HUARSHA-51702610 HUARSHA-51703610 HUARSHA-51704610 HUARSHA-51707610 HUARSHA-51732610 HUARSHA-51733610 HUARSHA-51902610 HUARSHA-51912613 HUARSHA-51922613 HUARSHA-50502610 HUARSHA-51005610 HUARSHA-51005720 HUARSHA-51105610 HUARSHA-51105720 HUARSHA-51116610 HUARSHA-51152610 HUARSHA-51172610 HUARSHA-51602610 HUARSHA-51602720 HUARSHA-51802431
Sharpsafe® Ecological 5th Generation Recycled Needle Containers
Poubelles Collecteurs de déchets tranchants
Sharpsafe®, pionnier historique de la protection contre les risques de blessures par objets tranchants et de la durabilité dans la gestion des emballages de déchets médicaux, présente la 5ème génération recyclée de conteneurs à aiguilles.
  • Efficacité accrue pour réduire les blessures par objets tranchants
  • Empreinte carbone réduite (plastique recyclé, fabriqué en Europe)
  • Assemblage facile en 4 clics avec déconnexion intuitive d'une seule main
  • Ligne limite de remplissage claire
  • Fermeture temporaire et permanente
  • Résistant à la perforation
  • Étiquetage clair
En savoir plus