Imprimer

Propanol-2

Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Diméthylcarbinol, IPA, Alcool isopropylique, Isopropanol

17022.5000
HONE17022.5000EA 0 EUR
HONE17022.5000
Propanol-2
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Poids moléculaire: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Indice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR