Imprimer
Indium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
E4035-100ML E4035-500ML
HONCE4035-100MLEA 97.7 EUR
HONCE4035-100ML HONCE4035-500ML
Indium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards d'indium
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).