Imprimer

iso-Hexane 85 GC, mixture of isomers GC, Burdick & Jackson™

Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

65824-200L-RC
HONC65824-200L-RCEA 3360 EUR
HONC65824-200L-RC
iso-Hexane 85 GC, mixture of isomers GC, Burdick & Jackson™
Iso-Hexane
Formule: C₆H₁₄
Poids moléculaire: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 48…65 °C
Densité: 0.66 g/cm3
Point éclair: –26 °C
Numéro CAS: 64742-49-0
UN: 1208
ADR: 3 II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay of isomers (GC) Min. 85 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
n-Hexane (GC) Max. 4.9 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR