Imprimer
Ethyle acétate Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Burdick & Jackson™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): Acétate d'éthyle
65812-200L
HONC65812-200LEA 6280 EUR
HONC65812-200L
Ethyle acétate Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Burdick & Jackson™
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
Poids moléculaire: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 77 °C
Point de fusion: -83
Densité: 0.901 g/cm3
Point éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
UN: 1173
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Boiling range 76 - 78 °C
Density (D 20/4) 0.899 - 0.901
Refractive index (n 20/D) 1.3710 - 1.3730
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.025 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.0045 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Bismuth (Bi) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.00005 %
Lithium (Li) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Sodium (Na) Max. 0.00005 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Strontium (Sr) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
methyl acetate Max. 0.1 %
Ethanol (GC) Max. 0.1 %
Isobutyl alcohol (GC) Max. 0.1 %
Methanol (GC) Max. 0.1 %
Reaction against H₂SO₄ complying
APHA Max. 10