Imprimer
Entonnoirs
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
7740102 7740103 7740101
HIRS7740102EA 134 EUR
HIRS7740102 HIRS7740103 HIRS7740101
Entonnoirs
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs de grande taille
Ces grands entonnoirs transparents, en PP, conviennent pour le remplissage de grandes quantités de liquide.
  • Décharge rapide par angle escarpé de 60 °
  • Poignée pratique pour suspendre
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à la température