Imprimer
Filtre à air de remplacement pour congélateurs ULT
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
332297H02
HERA332297H02EA 175 EUR
HERA332297H02
Filtre à air de remplacement pour congélateurs ULT
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Filtre à air de remplacement pour congélateurs coffres à ultra basse température.
L'entretien de routine est essentiel au bon fonctionnement du congélateur à ultra-basse température (ULT). Le remplacement de l'ancien filtre à air de votre ULT permet le flux d'air nécessaire vers le système de réfrigération de l'unité.