Imprimer
Boîtes pour lames de microscopie avec couvercle
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
42704001 42704002 42704003
HECH42704001EA 33.9 EUR
HECH42704001 HECH42704002 HECH42704003
Boîtes pour lames de microscopie avec couvercle
Boîtes pour lames
Pour 100 lames.
  • Avec couvercle
  • Empilable