Imprimer
Paniers pour tubes à essais
Fournisseur: HEATHROW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
HS20341B
HEATHS20341BEA 62.9 EUR
HEATHS20341B
Paniers pour tubes à essais
Paniers Paniers en maille d'acier
Ces paniers de tubes à essai sont fabriqués en aluminium.
  • Lightweight
  • Autoclavable
  • Sturdy
Ils sont conçus pour le rinçage, le transport et le stockage de la verrerie de laboratoire.