Imprimer
Sodium thiosulfate solution_SC 2.12 N
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): Sodium hyposulfite
2686832
HACH2686832EA 62.3 EUR
HACH2686832
Sodium thiosulfate solution_SC 2.12 N
Sodium thiosulfate
For determination of high range hypochlorite (bleach) concentrations by drop-count titration.
Formule: Na₂S₂O₃
Poids moléculaire: 158.11 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 48
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Indice Merck: 12,08844