Imprimer
Acide chlorhydrique 0.02 mol/l (0.02 N)
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
2330353
HACH2330353EA 32.1 EUR
HACH2330353
Acide chlorhydrique 0.02 mol/l (0.02 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable