Imprimer
Violet de méthyle 1 g/l aqueous solution Indicator
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): Fleisher's Indicator Solution
2193432
HACH2193432EA 29.7 EUR
HACH2193432
Violet de méthyle 1 g/l aqueous solution Indicator
Violet de méthyle
Formule: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Poids moléculaire: 1391.41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070843
Numéro CAS: 1340-02-9
EINECS: 207-776-1