Imprimer

1-Bromo-4-fluorobutane 97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

H64317.06
H64317.06EA 138 EUR
H64317.06
1-Bromo-4-fluorobutane 97%
1-Bromo-4-fluorobutane

Purity: 97% CAS No.: 462-72-6 Molecular Formula: C4H8BrF Formula Weight: 155.01 Flash Point: 45°(113°F) Physical Form: Liquid Density: 1.444 Refractive Index: 1.4390 Appearance: Colourless Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 1731414 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00209551

Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂F
Poids moléculaire: 155.01 g/mol
Point d'ébullition: 134…135 °C
Densité: 1.444
Point éclair: 45 °C (113 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209551
Numéro CAS: 462-72-6
UN: 1993
ADR: 3 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR