Imprimer
2-Amino-3-fluoropyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
H31970.03
H31970.03EA 139 EUR
H31970.03
2-Amino-3-fluoropyridine 97%
2-Amino-3-fluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 21717-95-3 Molecular Formula: C5H5FN2 Formula Weight: 112.11 Odour: Characteristic Melting Point: 39-43° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04114135
Formule: C₅H₅FN₂
Poids moléculaire: 112.11 g/mol
Point de fusion: 39…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114135
Numéro CAS: 21717-95-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III