Imprimer
Refroidisseurs réfrigérés, gamme CGR
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
C2GR C1GR
GRANC2GREA 3800 EUR
GRANC2GR GRANC1GR
Refroidisseurs réfrigérés, gamme CGR
Refroidisseurs Refroidisseurs de paillasses
Ces refroidisseurs conviennent comme accessoire pour empêcher toute surchauffe du bain thermostaté lorsqu'il est raccordé à un thermostat à circulation, ou pour faire diminuer rapidement la température des fluides.
  • La bobine s'adapte sous la plaque de pont des bains sans réduire l'espace de travail
  • Vitesse de refroidissement rapide: Alternative au refroidissement avec de la glace carbonique ou de l'eau du robinet
  • Bobine en cuivre nickelé avec raccord de tuyau flexible de 925 mm
Le serpentin C1GR s'utilise avec tous les formats de bains, tandis que leEn savoir plus