Imprimer
Système de filtration d'air de laboratoire, HALO®
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
AP026C09010021 AP026C09020021
ERLAAP026C09010021EA 2380 EUR
ERLAAP026C09010021 ERLAAP026C09020021
Système de filtration d'air de laboratoire, HALO®
Hottes et coffrets Hottes filtrantes
Unité de filtration de qualité laboratoire avec fixation au plafond.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://fr.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17633926
  • Élimine les contaminants/odeurs diffus dans le laboratoire
  • Filtration 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
  • Faible coût - aucun raccordement nécessaire
  • Facile à installer dans le plafond - aucun besoin de se connecter à la climatisation
  • Facile à utiliser : l'utilisateur peut facilement modifier l'
En savoir plus