Imprimer
Plaques PCR, Eppendorf twin.tec® LoBind
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
0030129.571
EPPE0030129.571EA 1855 EUR
EPPE0030129.571
Plaques PCR, Eppendorf twin.tec® LoBind
Microplaques Plaques PCR
Les plaques PCR Eppendorf twin.tec® associent d'une part des puits en polypropylène à parois extrêmement fines pour optimiser le transfert thermique vers l'échantillon et d'autre part des armatures solides en polycarbonate pour optimiser la rigidité et la résistance à la torsion. Les plaques Eppendorf twin.tec® permettent de réduire le risque de contamination croisée grâce aux bordures de puits surélevées à des fins d'étanchéité efficace.
  • PCR clean
Ces plaques Eppendorf twin.tec® sont dédiées à la PCR quantitative en temps réel, la PCR standard,En savoir plus