Imprimer

L-858051 92 HPLC_ASSAY_METHOD

Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

BMLCN1050005
ENZOBMLCN1050005EA 519 EUR
ENZOBMLCN1050005
L-858051 92 HPLC_ASSAY_METHOD
L-858051

Adenylate cyclase activator.


A water-soluble forskolin derivative, retaining adenylate cyclase stimulatory activity (EC₅₀ = 10 µM).


Soluble in water (>10 mg/ml).

Formule: C₂₉H₄₈N₂O₇·2HCl·H₂O
Poids moléculaire: 627.6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 115116-37-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=940be84587dd29796a1129f0e67e2a210645b223&vid=5ed4686857210f561d1bb5a2f4553bcbf1e382fb&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Purity ≥92% (HPLC)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR