Imprimer
Portoirs pour wafers, 100 mm
Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
A72-40MB-0215 A18239MLB-0215 PA7240MB-61C02 A182-39M-0215 PA18239MLB61C2 A190-40M-0215 PA18239M-61C02 PA72-40MB-0603 PA182-39M-0603 A182-39MU-0215 A7239M060215 PA18239MLC0603 PA18239MLC61C0
216-1632EA 0 EUR
216-1632 ENTEA18239MLB-0215 216-1697 216-1571 216-1674 216-1574 ENTEPA18239M-61C02 ENTEPA72-40MB-0603 ENTEPA182-39M-0603 ENTEA182-39MU-0215 216-1631 ENTEPA18239MLC0603 ENTEPA18239MLC61C0
Portoirs pour wafers, 100 mm
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
Ces portoirs pour wafers de 100 mm sont conçus pour une performance optimale dans les opérations automatisées. Parfaits pour le traitement des écrans LCD et autres petits appareils.
Série 72
Portoir linéaire pour wafers
Ouvertures de lavage
Interface de l'équipement à barre en « H »
Broches et orifices sur le rail supérieur
Les deux cloisons possèdent des brides qui s'étendent jusqu'au fond du portoir
Série 182
Style mural ouvert avec fentes de lavage rapportées
Protections murales contre les dommages dus au contact de l'opérateur
190 series
Optimum performance inEn savoir plus