Imprimer

3-Pentanol

Marques : EHRENSTORFER
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

C15981300
EHERC15981300EA 76.7 EUR
EHERC15981300
3-Pentanol
3-Pentanol
Formule: C₅H₁₂O
Poids moléculaire: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 116
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 33
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004574
Numéro CAS: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,07197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&vid=a2f1fa3f1ffa1ecbfb6a5dd1d0f29da27d1d8737&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR