Imprimer

n-Hexane certified refence materials (ISO 17034)

Marques : EHRENSTORFER
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Hexyl hydride, Hexanen, Hexane

C14195500
EHERC14195500EA 78.8 EUR
EHERC14195500
n-Hexane certified refence materials (ISO 17034)
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Poids moléculaire: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 69
Point de fusion: –94.3 °C
Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR