Imprimer

Acide formique

Marques : EHRENSTORFER
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Acide méthanoïque

C13913000
EHERC13913000EA 88.9 EUR
EHERC13913000
Acide formique
Acide formique
Formule: HCO₂H
Poids moléculaire: 46.03 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8.2…8.4 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR