Imprimer

Benzalkonium chlorure

Marques : EHRENSTORFER
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C8-18 benzyldiméthyles, chlorures

C10532200
EHERC10532200EA 103 EUR
EHERC10532200
Benzalkonium chlorure
Benzalkonium chlorure
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Point de fusion: 29…34 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00145757
Numéro CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 2923
ADR: 8 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR