Imprimer
DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek
Marques : EDVOTEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
609
EDVO609EA 42.9 EUR
EDVO609
DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Les solutions de ce système sont optimisées pour raccourcir le temps nécessaire à la coloration et à la décoloration (pour 3 l).
  • 10X Concentrate for 1,2 L
Concentrated liquid that, when diluted, can be used for both rapid and overnight staining of DNA fragments.