Imprimer
Kit d'expérimentation, recherche de la « maladie du baiser »
Fournisseur: EDVOTEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
274
EDVO274EA 153 EUR
EDVO274
Kit d'expérimentation, recherche de la « maladie du baiser »
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de physiologie et santé
La mononucléose infectieuse est plus connue sous le nom de « maladie du baiser ». L'agent étiologique est le virus Epstein-Barr (EBV), qui peut se transmettre par la salive au cours d'un baiser. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants recherchent la présence du virus EBV en utilisant la réaction ELISA pour détecter des protéines virales spécifiques.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Temps requis : 50 minutes
Autres éléments nécessaires : incubateur à 37 °C, micropipettes automatiques avec pointes.