Imprimer

Guanidinium chlorure ≥98.5%, grade Technique faible résidu de cendres après combustion

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): Guanidine chlorhydrate

E424-500GEA 206 EUR
E424-500G
Guanidinium chlorure ≥98.5%, grade Technique faible résidu de cendres après combustion
Guanidinium chlorure

Dénaturant ne contenant pas d'agent anti-agglomérant.

Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Poids moléculaire: 95.53 g/mol
Point de fusion: 185
Densité: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Indice Merck: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Chlorure d'ammonium <0,5%
Cendres <0,4%
Humidité (KF) <0,3%
Pureté >98,5%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR