Imprimer

TE Solution tampon (TRIS-EDTA Tampon) pH 8,0 pour les biotechnologies

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

E112-100MLEA 62.1 EUR
E112-100ML E112-500ML
TE Solution tampon (TRIS-EDTA Tampon) pH 8,0 pour les biotechnologies
Tampons Tampons de clonage

Ready to use Tris-EDTA buffer.


  • Composition: 10 mM Tris, 1 mM EDTA
  • pH 8,0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR