Imprimer
Systèmes de détection de gaz, X-am® 5000
Fournisseur: Dräger
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
8320000 6810881 6810883 6810885 6810889 6811525 6810882 6810884 6811410 6812950 6810888 6812370 6810890
DRAE8320000EA 0 EUR
DRAE8320000 DRAE6810881 DRAE6810883 DRAE6810885 DRAE6810889 DRAE6811525 DRAE6810882 DRAE6810884 DRAE6811410 DRAE6812950 DRAE6810888 DRAE6812370 DRAE6810890
Systèmes de détection de gaz, X-am® 5000
Systèmes de détection de gaz
Ce système de détection de gaz sans capteur mesure de manière fiable les gaz et vapeurs combustibles ainsi que l'oxygène, les concentrations nocives et les vapeurs biologiques.
  • Son design pratique et son poids léger le rendent facile à transporter
  • Alertes fiables en cas d'atmosphères explosives
  • Pompe permettant d'utiliser le détecteur pour procéder à des pré-mesures dans les espaces confinés (en option)