Imprimer
Entonnoirs à poudres, PP/PE
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
9606-0350 9606-0240 9606-0080 9606-0100 9606-0150
BURK9606-0350EA 54.8 EUR
BURK9606-0350 BURK9606-0240 BURK9606-0080 BURK9606-0100 BURK9606-0150
Entonnoirs à poudres, PP/PE
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
Entonnoirs à poudres pour le remplissage sécurisé de récipients.
  • PP/PE
9606-0240 avec tamis fin en bronze de phosphore (ne pas adaptés aux produits alimentaires).